Learn More
Wuertt Celluloid™ Kunststoffbeschichteter Trockenständer
Artikelnummer. 10425591
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
30 cm
61 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10425591 61 cm 1 Stück
10665221 30 cm 1 Stück
10734545 30 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10425591 Lieferant Wuertt Celluloid™ Lieferanten-Nr. 52810111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.37 €
    79.04 € / 1 Stück
    Sparen 126.33 €
    61% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tischgestell und Tablett zum Trocknen von Laborgläsern. Das Württ Celluloid™ plastifizierte Trockengestell besteht aus plastifiziertem Draht.
  • Inklusive Auffangschale
  • Plastifizierte Drahtkonstruktion für Langlebigkeit
  • Abgewinkelte Stiele
  • Ringförmige Stiele für größere Glasbehälter
Spezifikation
Aufnahmevermögen Teile (44)
Material Plastifizierter Draht
Positionen 44
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborgeräte aus Glas
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Länge (metrisch) 42 cm
Tiefe (metrisch) 17 cm
Enthält Auffangbehälter
Produkttyp Abtropffläche für die Arbeitsplatte
Höhe (metrisch) 61 cm