Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
300 Stück
700 Stück
Beschreibung
- Polyethylene body with polypropylene cap
- Secured by tagging points on bottle and cap
- Confidential notes can be placed in space between insert sealing plug and cap
- Suitable for storing food stuff
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Foodstuff |
| Material | Polyethylene |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 34.5 mm |
| Produktlinie | Bottle |
| Graduierungen | 50 mL |
| Zertifizierung/Konformität | EC Regulation 1935/2004, EC Regulation 10/2011 |
| Graduated | Yes |
| Öffnung | Wide |
| Höhe (metrisch) | 158 mm |
| Mehr anzeigen |