Learn More
BD Hypodermische dreiteilige Plastipak™ Spritze mit mittigem Luer-Lock
Beschreibung
- Spritze aus Kunststoff
- Mit Luer-Lock-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | NF EN 20594-1, ISO 594-1 vom Dezember 1993, ISO 594-2 vom September 1998 |
| Material | Polypropylene |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.91 mm |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 65 mm |
| Produkttyp | Dreiteilige hypodermische Spritze mit zentrischem Luer-Lock-Anschluss |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduierungen | 0,2 ml |
| Menge | 125 Packung |
| Mehr anzeigen |