Learn More
BD Plastipak™ Spritze mit seitlichem Luer-Slip-Anschluss
Artikelnummer. 12651406
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
60 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12651406 50 ml 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12651406 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 300866
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Blutentnahme und Ansaugung von Flüssigkeiten. Die BD Medical™ Plastipak™ Spritze mit seitlichem Luer-Slip-Anschluss ermöglicht eine einfache Handhabung.
  • Seitlicher Luer-Slip-Anschluss
  • Latexfreier Stopfen
  • CE-Zeichen
  • 50 ml Volumen
  • Polypropylen
  • Steril
  • Für Einmalgebrauch
  • Ohne Kanüle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, Europäische Richtlinie 93/42/EWG (Konformitätsbewertung Anhang V und VII) Zertifikate: Nr. 95 Q 252156 und Nr. 252231 Q (Referenzen 309661 & 309620 ) ; zertifiziert durch NSAI (Nr. 0050)
Material Kunststoff
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 29.4 mm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 133 mm
Produkttyp Spritze mit konzentrischem Luer-Anschluss
Graduierungen 1 mL
Menge 60 Packungen
Volumen (metrisch) 50 ml
Anschlusstyp Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss
Graduated Ja
Sterilität Steril