Learn More
BD Dreiteilige Plastipak™ Spritze mit konzentrischem Luer-Slip
Artikelnummer. 10683555
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen unitSize
10683555 10 ml 0.5 ml 100 Stück
10673555 2 ml 0.1 ml 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 10683555
Marke: BD 302188
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für sterile Anwendungen. BD Biosciences™ Plastipak™ Dreiteilige Spritzen mit konzentrischem Luer-Slip-Anschluss sind einzeln verpackt und auf Sterilität, Pyrogenität und Toxizität geprüft.
  • Jede Spritze wird auf Folgendes getestet: Sterilität, Pyrogenität und Toxizität
  • Die Spritzen und separaten zugehörigen Nadeln sind in abziehbaren Blisterverpackungen einzeln verpackt.
  • Bitte schauen Sie sich unser Microlance™ Angebot an Einwegnadeln an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 20594-1, ISO 594-1, ISO 594-2
Material Plastic
Außendurchmesser (metrisch) 16.21 mm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 85.4 mm
Produkttyp 3-teilige Spritze mit zentrischem Luer-Anschluss
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 0.5 ml
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Slip, konzentrisch
Graduated Ja
Sterilität Steril