Learn More
BD Dreiteilige Plastipak™ Spritze mit konzentrischem Luer-Slip
Artikelnummer. p-8001027
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10673555
Marke: BD 300185
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für sterile Anwendungen. BD Biosciences™ Plastipak™ Dreiteilige Spritzen mit konzentrischem Luer-Slip-Anschluss sind einzeln verpackt und auf Sterilität, Pyrogenität und Toxizität geprüft.
  • Jede Spritze wird auf Folgendes getestet: Sterilität, Pyrogenität und Toxizität
  • Die Spritzen und separaten zugehörigen Nadeln sind in abziehbaren Blisterverpackungen einzeln verpackt.
  • Bitte schauen Sie sich unser Microlance™ Angebot an Einwegnadeln an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 20594-1, ISO 594-1 Dezember 1993 ISO 594-2 September 1998
Material Polypropylene (Body)
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 10 und 12 mm
Länge (metrisch) 60.15 mm
Produkttyp 3-teilige Spritze mit zentrischem Luer-Anschluss
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 0.1 ml
Menge 100/Packung
Volumen (metrisch) 2 ml
Anschlusstyp Luer-Slip, konzentrisch
Graduated Ja
Sterilität Steril