Learn More
BD Plastipak™ Kunststoff-Spritze mit konzentrischem Luer-Lock
Artikelnummer. 10569215
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
30 ml
50 ml
Packungsgröße:
120 Stück
60 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10569215 20 ml 120 Stück
10109922 30 ml 60 Stück
10636531 50 ml 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10569215 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 300629
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur präzisen Dosierung und Visualisierung des Spritzeninhalts. BD Medical™ Plastipak™ Jede einzelne konzentrische Luer-Lock-Spritze aus Kunststoff wird auf Sterilität, Pyrogenität und Toxizität geprüft.
  • Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss
  • Latexfreier Stopfen
  • CE-Kennzeichnung
  • Polypropylen
  • Steril
  • Einmalverwendung
  • Ohne Kanüle Kanülen finden Sie in unserem Microlance™ Sortiment von Einmal-Kanülen. Soweit nicht anderweitig angegeben, sind alle Produkte nur zu Forschungszwecken zu verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, Europäische Richtlinie 93/42/EWG (Konformitätsbewertung Anhang V und VII) Zertifikate: Nr. 95 Q 252156 und Nr. 252231 Q (Referenzen 309661 & 309620 ) ; zertifiziert durch NSAI (Nr. 0050)
Material Kunststoff
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 21.3 mm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 95.5 mm
Produkttyp Spritze mit zentrischem Luer-Lock-Anschluss
Graduierungen 1 mL
Menge Packung mit 120
Volumen (metrisch) 20 ml
Anschlusstyp Konzentrischer Luer-Lock
Graduated Ja
Sterilität Steril