Learn More
Grant Instruments™ Plattform
Artikelnummer. 11491018
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
4 x 50 ml und 12 x 1,5 bis 15 ml Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11491018
Marke: Grant Instruments™ PPRS412
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Plattform für PTR-Rotatoren hält die Röhrchen eng und in der richtigen Position und kann mit dem PTR-25 360° Vertical Mini Rotator verwendet werden.
  • Vertikale Mini-Rotator-Plattform
  • Für den Einsatz mit 360°-Rotatoren
  • Für 4 x 50-ml- und 12 x 1,5-ml-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 4 x 50 ml und 12 x 1,5 bis 15 ml Röhrchen
Produkttyp Plattform