Learn More
Grant Instruments™ Plattform für V-32 Vortexmischer
Click to view available options
Anzahl Positionen:
6
32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die Verwendung mit V-32 Vortexmischern
Ersatzplattform PV-32:
- Passend für 3 Röhrchengrößen:
- 16 x 1.5 ml
- 8 x 0.5 ml
- 8 x 0.2 ml
Universalplattform mit 6 Steckplätzen PV-6:
- 6 x 10 ml-Röhrchen
- 15 mm maximaler Röhrchendurchm.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | V-32 |
| Anzahl Positionen | 6 |