missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Plattform für Innova™ 2350
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spezialplattform für 500 ml-Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Austauschbare Plattform für Innova™ 2350, 91,4 × 61 cm, Spezialplattform für 500 ml-Erlenmeyerkolben, Marine-Sperrholz sofern nicht anders angegeben – Kolbenfüllmenge: 40
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 91,4 x 61 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spezialplattform für 500 ml-Erlenmeyerkolben |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur