Learn More
OHAUS™ Plattformmatte
Artikelnummer. 15762539 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
29.8 x 22.2 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15762539 29.8 x 22.2 cm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15762539
Marke: OHAUS™ 30400124
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Plattformmatte zur Aufnahme unregelmäßiger Proben oder herkömmlicher Kolbenklammern und Röhrchengestelle.
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Plattformmatte
Material PVC
Tiefe (angloamerikanisch) 11,75 in.
Tiefe (metrisch) 29,80 cm
Abmessungen (L x B) 29.8 x 22.2 cm
Länge (angloamerikanisch) 11,75 in.
Länge (metrisch) 29,80 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,75 in.
Breite (metrisch) 22,20 cm
Beschreibung mit Vertiefung