Learn More
Grant Instruments™ Plattform für Schüttler PSU-20i und PSU10i
Artikelnummer. 11431068
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
16 x 250- bis 300-ml-Kolben
30 x 100- bis 150-ml-Kolben
6 x 1000 ml-Kolben
9 x 500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11431068
Marke: Grant Instruments™ P16250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Klammern verhindern ein Verschütten aus Flaschen und Bechern. Der Grant™ Plattformen für Grant Orbitalschüttler und Inkubationsschüttler sind austauschbar, um eine Vielzahl von Gefäßen unterzubringen.
  • Mit Klammern zur sicheren Aufnahme von Gefäßen
  • Zur Verwendung mit
    • ES-80 Schüttler-Inkubatoren
    • PSU 20i Orbitalschüttlern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 16 x 250- bis 300-ml-Kolben
Zur Verwendung mit (Geräte) PSU-20i Orbitaler Plattformschüttler
Anzahl Positionen 16