Learn More
Grant Instruments™ Plattform für Schüttler PSU-20i und PSU10i
Beschreibung
- Mit Klammern zur sicheren Aufnahme von Gefäßen
- Zur Verwendung mit
- ES-80 Schüttler-Inkubatoren
- PSU 20i Orbitalschüttlern
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 16 x 250- bis 300-ml-Kolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PSU-20i Orbitaler Plattformschüttler |
| Anzahl Positionen | 16 |