Learn More
Grant Instruments™ Plattform für die kompakten vertikalen Rotatoren der Serien PTR 35 und 60 mit variabler Drehzahl und variablem Winkel
Artikelnummer. 10860891
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 Rohre bis 30 mm
14 Rohre bis 30 mm
22 Rohre bis 15 mm
26 Röhrchen bis 15 mm, 1,5 bis 15 ml
48 Rohre bis 15 mm
5 x 30 mm und 12 x 15 mm Rohre
8 x 30 mm, 22 x 15 mm Rohre
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
10860891 5 x 30 mm und 12 x 15 mm Rohre -
11411078 10 Rohre bis 30 mm 1 Stück
11421028 14 Rohre bis 30 mm 1 Stück
11431028 22 Rohre bis 15 mm 1 Stück
11491068 26 Röhrchen bis 15 mm, 1,5 bis 15 ml 1 Stück
11411028 48 Rohre bis 15 mm 1 Stück
12915511 8 x 30 mm, 22 x 15 mm Rohre 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10860891 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. PRS512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet Platz für Röhrchen mit unterschiedlichen Durchmessern. Grant Instruments™ Plattformen für PTR 35 und Compact 60 Rotatoren mit regelbarer Drehzahl und vertikalem Winkel sichern die Reagenzgläser während der Rotation
  • Für die Verwendung mit vertikalen 360°-Multifunktionsrotatoren der Serien PTR-35 und PTR-60
  • Aufnahme von mindestens 8 und höchstens 48 Reagenzgläsern.
  • Für eine Vielzahl von Kapazitäten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) PTR-35
Aufnahmevermögen 5 x 30 mm und 12 x 15 mm Rohre