Learn More
Grant Instruments™ Plattform für kompakte, vertikale Überkopfschüttler der Serien PTR 35 und 60 mit variabler Drehzahl und variablem Winkel
Artikelnummer. p-8014634
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 Röhrchen bis 30 mm, Röhrchenvolumen bis 50 ml
14 Röhrchen bis 30 mm, Röhrchenvolumen bis 50 ml
22 Röhrchen bis 15 mm, Röhrchenvolumen bis 15 ml
26 Röhrchen bis 15 mm, 1,5 bis 15 ml
48 Röhrchen bis Ø 15 mm, Röhrchenvolumen 1,5 bis 15 ml
5 Röhrchen bis 30 mm plus 12 Röhrchen bis 15 mm, Röhrchenvolumen bis 50 ml/1,5 bis 15 ml
8 Röhrchen bis 30 mm plus 22 Röhrchen bis 15 mm, Röhrchenvolumen bis 50 ml/1,5 bis 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11411078
Marke: Grant Instruments™ PRS10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet Platz für Röhrchen mit unterschiedlichen Durchmessern. Grant Instruments™ Plattformen für PTR 35 und Compact 60 Rotatoren mit regelbarer Drehzahl und vertikalem Winkel sichern die Reagenzgläser während der Rotation
  • Für die Verwendung mit vertikalen 360°-Multifunktionsrotatoren der Serien PTR-35 und PTR-60
  • Aufnahme von mindestens 8 und höchstens 48 Reagenzgläsern.
  • Für eine Vielzahl von Kapazitäten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) PTR-35
Aufnahmevermögen 10 Röhrchen bis 30 mm, Röhrchenvolumen bis 50 ml