Learn More
Thermo Scientific™ Plattformschüttler-Stapelstäbe
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 108 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zubehör für die Verwendung mit digitalem Röhrchenschüttler, 120 V und digitalem Röhrchenschüttler, 230 V
µ m
μ
μ
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 108 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tablett mit zwei Ebenen (88882148), Basic Vortexmischer, 230 V (88882012), Gummistreifen (88882103) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Digitaler Plattformschüttler 120 V (88882013), digitaler Plattformschüttler 230 V (88882014) |
| Anzahl Positionen | 4 Stapelstäbe für den Einbau des 2. Plattformschüttlertabletts |