Learn More
Platin(0)-1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan-Komplexlösung, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complex |
| CAS | 68478-92-2 |
| Summenformel | C8H18OPtSi2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane','Platinum Salt, Karstedt catalyst, Platinum','1,3-Diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complexes |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3; |
| SMILES | [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C |
| IUPAC-Name | Ethenyl-[Ethenyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilan;Platin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 381.48 |
| Formelmasse | 381.0544 |