Learn More
Platin, 1 % auf Gamma-Aluminiumoxidpulver, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11321838 5 g 5 Gramm
11341838 25 g 25 Gramm
11331838 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011797.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-6-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
MDL-Nummer MFCD00011179
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 1% on gamma alumina powder, Reduced
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.