Learn More
Platin, 10 % auf Aktivkohlepulver, Standard, reduziert, nominell 50 % Wasserfeuchte, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304447 5 g 5 Gramm
11314447 25 g 25 Gramm
11324447 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038325.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7440-6-6
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jeweler. It is also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Aromatische Ringhydrierung, aliphatische Aldehyde und Ketone zu Alkoholen, Umwandlung von -CH=CH- in -CH2-CH2-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
MDL-Nummer MFCD00011179
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 10% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqua regia.. Insoluble in water and acid.