Learn More
Draht aus Rhodium und 20 Vol.-% Platin, 0.25 mm (0.01 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349388
Change view
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349388 25 cm 25 Zentimeter
11359388 100 cm 100 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043274.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum 20 wt% Rhodium wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Rh; 80:20 wt%
Menge 25 cm
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.24g/25cm
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00198186
Reinheit (%) 99.9%