Learn More
Platin, 5 % auf Aktivkohlepulver, sulfatisiert, 0.5 % S (als Sulfid), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374948 50 g 50 Gramm
11364948 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043905.18
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-6-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
MDL-Nummer MFCD00011179
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 5% on activated carbon powder, Sulfided, 0.5% S (as sulfide)
Menge 50 g
UN-Nummer UN1325
Physikalische Form Pulver