Learn More
Platin, 5 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081256
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11339216
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11186.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum is a catalyst used for hydrgenation of alkenes, alkynes, nitro groups; also used for hydrogenolysis of cyclopropanes, catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Platin ist ein Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkynen und Nitrogruppen, und wird auch für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet und katalysiert die Oxidation von Alkoholen.
Löslichkeit
Löslich in kochendem Königswasser (reagiert) und geschmolzenen Alkalicyaniden (reagiert). Unlöslich in Wasser, Mineralsäuren und organischen Säuren.
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln & Lösungsmitteldämpfen organischer Stoffe. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 5% on carbon, Dry
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Merck Index 14,7529
Löslichkeitsinformationen Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts). Insoluble in water,mineral acids,and organic acids.