Learn More
Platin auf Aktivkohle, 5 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum on activated carbon |
| Farbe | Schwarz |
| Namenshinweis | 5% Pt |
| Menge | 10 g |
| Verpackung | Glasflasche |
| Partikelgröße | Particle size distribution: <7 Micron: 10%, <28 Micron: 50%, <85 Micron: 90% |
| Form | Pulver |
| Fieser | 01,982; 08,405; 04,393; 04,393; 04,393; 04,393 |
| Formelmasse | 195.08 |
| Reinheit (%) | 5% (Pt) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Platinum on activated carbon
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.