Learn More
Platinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30425058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425058 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425058 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP578100500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum chloride
CAS 10025-65-7
Summenformel Cl2Pt
Menge 500 mg
Synonym Platinous chloride, Platinous dichloride, Platinum dichloride, Platinum(II) chloride, Platinum(II) dichloride
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt+2]
IUPAC-Name Platin(2+);Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 265.99
Formelmasse 264.9025