Learn More
Watson-Marlow Pumpsil Platinvernetzter Silikonschlauch
Artikelnummer. 12486270
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,8 mm
1.6 mm
4,8 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
12486270 0,5 mm 1 Rollen
12496270 0,8 mm 1 Rollen
12406280 1.6 mm 1 Rollen
12426280 4,8 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12486270 Lieferant Watson-Marlow Lieferanten-Nr. 913.AJ05.016
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pumpsil Platinvernetzte Silikonschläuche werden überwiegend für biopharmazeutische Einweganwendungen und zur pH-Wert-Kontrolle verwendet.& Nährmedienzufuhr bei der Fermentation.
  • Entwickelt für die biopharmazeutische Industrie, Pumpsil bietet eine ultra-glatte Bohrung, die dazu beiträgt, die Proteinbindung zu minimieren und eine hohe Reinheit des Endprodukts zu gewährleisten.
  • Pumpsil wird häufig für Einweg-Biopharmanwendungen sowie zur pH-Wert-Regulierung und Medienzufuhr bei der Fermentation, für genaue Dosierung, Transfer und Filtration eingesetzt. Absolute Rückverfolgbarkeit durch lasergeätzte Teilenummer, Chargennummer und Verfallsdatum. Vollständig dokumentierte Biokompatibilität und umfassendes Validierungspaket.
Bestellinformation
Öffnung, Größe, metrisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,5 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit Für Peristaltikpumpe Pumpsil 112
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchscheinend
Härte 60 (Shore A)
Maximaler Druck 14,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Pumpsil Schläuche