Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Artikelnummer. 14880742
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
12.8 mm
19.1 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12.7 mm
15.9 mm
19.2 mm
25.4 mm
Maximaler Druck:
12 psi
17 psi
8 psi
9 psi
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Artikelnummer. 14880742
Marke: Masterflex™ 9580223
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Pharmazie, Biotechnologie, Luftfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie allgemeine Laboranwendungen
  • Durchscheinende, platinbehandelte Silikonschläuche
  • Druckverdichtungssatz mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit.
  • Geruchlos, ungiftig.
  • Der Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600).
  • Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI und der 3A-Hygienenormen.
  • Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
  • Temperaturbereich: -58 bis +446 °F (-50 bis +230 °C).
  • Sterilisierung: Autoklav oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF; FDA; Phthalat-frei; Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; NSF-61; 3A; NSF-51; USP
Beschreibung Platinvernetzt, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12.8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 19.2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (metrisch) 3.175 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie allgemeine Laboranwendungen.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -60 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge 25 ft./Pk.
Sterilisationsmethode Autoklav oder Gamma
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 12 psi
Max. Operating Temperature (English) 460 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 237 °C