Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
12.8 mm
19.1 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12.7 mm
15.9 mm
19.2 mm
25.4 mm
Maximaler Druck:
12 psi
17 psi
8 psi
9 psi
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Beschreibung
- Durchscheinende, platinbehandelte Silikonschläuche
- Druckverdichtungssatz mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit.
- Geruchlos, ungiftig.
- Der Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600).
- Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI und der 3A-Hygienenormen.
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
- Temperaturbereich: -58 bis +446 °F (-50 bis +230 °C).
- Sterilisierung: Autoklav oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF; FDA; Phthalat-frei; Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; NSF-61; 3A; NSF-51; USP |
| Beschreibung | Platinvernetzt, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6 m |
| Dicke (metrisch) | 3.175 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie allgemeine Laboranwendungen. |
| Mehr anzeigen |