Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche, 500 Fuß-Rolle
Artikelnummer. 11720449
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11720449
Marke: Masterflex™ 9890602
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Platingehärtete Silikonschläuche sind eine hervorragende Wahl für den Flüssigkeitstransfer bei pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen.
  • Zeitersparnis beim Auspacken, Kosteneinsparung beim Versand und stets ausreichend Schlauchmaterial zur Hand.
  • Silikon bietet ausgezeichnete Biokompatibilität und chemische Inertheit, um die Reinheit empfindlicher Flüssigkeiten zu gewährleisten.
  • Etwas mehr Klarheit als Peroxid-gehärtete Schläuche.
  • Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindungsniveaus.
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile.
  • Ideal zur pharmazeutischen und biotechnologischen Verwendung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Phthalat-frei; NSF-61; NSF-51; USP; ADCF; 3A; Europäisches Arzneibuch; FDA; DEHP-frei
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 500 ft.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 15 psi