Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche, 500 Fuß-Rolle
Beschreibung
- Zeitersparnis beim Auspacken, Kosteneinsparung beim Versand und stets ausreichend Schlauchmaterial zur Hand.
- Silikon bietet ausgezeichnete Biokompatibilität und chemische Inertheit, um die Reinheit empfindlicher Flüssigkeiten zu gewährleisten.
- Etwas mehr Klarheit als Peroxid-gehärtete Schläuche.
- Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindungsniveaus.
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile.
- Ideal zur pharmazeutischen und biotechnologischen Verwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Phthalat-frei; NSF-61; NSF-51; USP; ADCF; 3A; Europäisches Arzneibuch; FDA; DEHP-frei |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.0 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 300 ft. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Maximaler Druck | 21 psi |