Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche, 500 Fuß-Rolle
Artikelnummer. p-7138783
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11756038 3.0 mm 1 Stück
11720449 1.6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11756038 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9890604
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Platingehärtete Silikonschläuche sind eine hervorragende Wahl für den Flüssigkeitstransfer bei pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen.
  • Zeitersparnis beim Auspacken, Kosteneinsparung beim Versand und stets ausreichend Schlauchmaterial zur Hand.
  • Silikon bietet ausgezeichnete Biokompatibilität und chemische Inertheit, um die Reinheit empfindlicher Flüssigkeiten zu gewährleisten.
  • Etwas mehr Klarheit als Peroxid-gehärtete Schläuche.
  • Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindungsniveaus.
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile.
  • Ideal zur pharmazeutischen und biotechnologischen Verwendung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Phthalat-frei; NSF-61; NSF-51; USP; ADCF; 3A; Europäisches Arzneibuch; FDA; DEHP-frei
Innendurchmesser (metrisch) 3.0 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 300 ft.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 21 psi