Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Artikelnummer. 15105403
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
Packungsgröße:
1 Packung
1 Stück
25 Fuß
7.50 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
15105403 1.6 mm 3.2 mm 7.50 Meter
11832140 3 mm 9.5 mm 1 Stück
11838671 3 mm 6.4 mm 1 Stück
13286960 3 mm 4.8 mm 25 Fuß
15382314 6.4 mm 11.1 mm 1 Packung
11848671 4.8 mm 11.1 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15105403
Marke: Masterflex™ 9580202
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Silikonschläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie für allgemeine Laboranwendungen. Platinvernetzte Silikonschläuche zeichnen sich durch ihre hervorragende Hitzebeständigkeit und ihren geringen Druckverformungsrest aus.
  • Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
  • Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt USP Klasse VI
  • Schlauch ist hergestellt gemäß GMP
  • Temperaturbereich: -50 bis 230 °C (-58 bis 446° F )
  • Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, USP, USDA, GMP
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (Metric) – 50 bis 230 °C