Learn More
Cole-Parmer Platinvernetzter Silikonschlauch, 61 Shore A
Artikelnummer. 30054065 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
30054065 1/4 in. 1/2 in. 15 Meter
30053184 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30053181 1/4 in. 7/16 in. 15 Meter
30054183 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30053005 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30053899 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30053651 3/16 in. 7/16 in. 15 Meter
30053154 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30053638 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30054065 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011958
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
E in., weist eine sehr gute Elastizität, Knickfestigkeit und Druckfestigkeit auf.
Hervorragende optische Klarheit – —Ihre Probe lässt sich problemlos betrachten. Geruchlos, nicht zytotoxisch, ic und nicht hämolytisch. Eine Oberfläche mit geringer Bindungsaffinität trägt dazu bei, die Aufnahme von Partikeln und Gerüchen zu minimieren. Enthält kein BPA, keine Phthalate, kein PVC und keine Peroxide. Reinraumverpackung und doppelte Verpackung. Sterilisation durch Autoklavieren, Gammabestrahlung, Ethylenoxid und chemische Sterilisationsmittel. Entspricht den US-amerikanischen Standards Arzneibuch 43, Nationales Formular 38 (USP ), Allgemeines Kapitel 88 Klasse VI, Biologische Reaktivitätstests, In Vivo (2020). Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Phthalatfrei;USP;RoHS
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/2 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.