Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Direct PCR Universal Master Mix
Artikelnummer. 17118430
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
4 x 500 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
34 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
17118430 100 Reaktionen 34 Gramm
16626332 500 Reaktionen 1 Stück
16616332 4 x 500 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17118430 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A44647100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 €
    120.65 € / 34 Gramm
    Sparen 9.35 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der Invitrogen™ Platinum™ Direkt-PCR-Universal-Master Mix wurde entwickelt, um DNA direkt aus verschiedenen Proben zu amplifizieren, ohne dass die DNA aufgereinigt werden muss.
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix is designed to amplify DNA directly from various samples without the need to purify DNA. It contains high-performing, engineered Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase with dNTPs in an innovative buffer that enables universal primer annealing for superior performance in direct PCR applications.
  • Direkte DNA-Amplifikation aus verschiedenen Proben dank der speziell entwickelten, Inhibitor-toleranten Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase
  • Universelle Primer-Annealing-Temperatur dank innovativem Puffer, der ein Primer-Annealing bei 60 °C ermöglicht
  • Überragende Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute dank Platinum Heißstart-Technologie
  • Der Platinum Direkt-PCR-Universal-Mastermix wurde für die Arbeit mit einer Vielzahl von Proben unterschiedlicher Herkunft (Tier, Mensch, Pflanze, Insekten, Würmer und Bakterien) entwickelt. Das Kit enthält optimierte Reagenzien für hervorragende Ergebnisse. Das schnelle Lyseprotokoll ermöglicht eine effiziente Amplifikation von Templates mit einer Größe von bis zu 8 kb und die gleichzeitige Behandlung von Fragmenten unterschiedlicher Länge. Proben im Lysepuffer können zur späteren Verwendung gelagert werden. Der Platinum Direkt-PCR-Universal-Mastermix wird mit dem optionalen Platinum GC-Enhancer geliefert, der für die spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Targets entwickelt wurde.
  • Die speziell entwickelte Platinum II Taq-DNA-Polymerase ermöglicht schnellere Zyklen und eine höhere Toleranz gegenüber Reaktionsinhibitoren, die aus Probenmaterial stammen. Die firmeneigenen Platinum Taq-Antikörper blockieren die Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und dissoziieren nach dem ersten Denaturierungsschritt. Dieser automatische Heißstart bietet eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute und ermöglicht gleichzeitig eine Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur.
  • Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung des Platinum Direkt-PCR-Universal-Mastermix beträgt die Annealing-Temperatur für die meisten Primerpaare, die gemäß den allgemeinen Konstruktionsregeln hergestellt wurden, 60 °C. Isostabilisierende Moleküle im Puffer erhöhen die Primer-Template-Duplexstabilität während des Annealings und tragen zu einer verbesserten Spezifität bei, ohne dass die Annealing-Temperatur für jedes Primerpaar optimiert werden muss. Verschiedene PCR-Assays können unter Verwendung desselben Protokolls mit universeller Primer-Annealing-Temperatur und dem Extensions-Schritt, der für das längste zu amplifizierende Fragment ausgewählt wurde, zusammengeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung • 1 ml 2X Platinum Direct PCR Universal Master Mix
• 5 ml Lysepuffer
• 150 µl Proteinase K
• 1,25 ml Platinum GC-Enhancer
• 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Universelles Mastergemisch für die Direkt-PCR
Menge 100 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1 X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Größe (Endprodukt) 8 kb