Learn More
Platinfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Platinum |
| Farbe | Weiß |
| Aussehen | Silvery white foil |
| Dichte | 21.45 g/cm3 at 20°C |
| Menge | 100 x 100 mm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
| Form | Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick |