Learn More
Platinfolie, 0.127 mm (0.005Zoll) Dicke, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum |
| Farbe | Weiß |
| Aussehen | Silvery white foil |
| Dichte | 21.45g/cm3 at 20°C |
| Menge | 25 x 25 mm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
| Form | Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick |