Learn More
Platinfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Premion™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376408
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Packungsgröße:
25 Millimeter
Artikelnummer. 11376408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012058.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
CAS 6-4-7440
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.35g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Pt
MDL-Nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
IUPAC-Name Platin
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Reinheit (%) 99.997%
Güte Premion