Learn More
Platinfolie, 0,5 mm (0,02 in.) dick, Premion™, 99,99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387187
Click to view available options
Menge:
25 x 50 mm
Artikelnummer. 11387187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011507.FG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Form:ca. 6,7 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 6-4-7440
Menge 25 x 50 mm
Reinheit (%) 99.99%