Learn More
Platin-Gaze, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407697
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11391358 25 x 25 mm 1 Stück
11325769 50 x 50 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11391358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 0.47 g/25 x 25 mm; Drahtgewebe; offene Fläche: 62.7 %; Öffnungsbreite: 0.015 Zoll
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white guage
Dichte 21.45g/cm3 at 20°C
Menge 25 x 25 mm
Netzgröße 100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Form Gaze
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Dissolves in aqua regia