Learn More
Platingewebe, 45 Mesh, aus Draht mit 0.198 mm (0.0078 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314777
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11314777 25 x 25 mm 1 Stück
11385939 50 x 50 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11314777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041814.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum gauze
Namenshinweis Woven from 0.198mm (0.0078 in.) dia. wire
Menge 25 x 25 mm
Netzgröße 45 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.61g/25x25mm
Form Drahtgewebe
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot aqua regia.
Reinheit (%) 99.9%