Learn More
Platingewebe, 45 Mesh, aus Draht mit 0.198 mm (0.0078 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum gauze |
| Namenshinweis | Woven from 0.198mm (0.0078 in.) dia. wire |
| Menge | 25 x 25 mm |
| Netzgröße | 45 Mesh |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈1.61g/25x25mm |
| Form | Drahtgewebe |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot aqua regia. |
| Reinheit (%) | 99.9% |