Learn More
Platinum(II)2,4-pentandionat, Pt 48.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306048
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11306048 1 g 1 Gramm
11396038 5 g -
2 options
Artikelnummer. 11306048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010526.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Used for photoactivated hydrosilylation reactions between vinyl and silane groups; in the deposition of platinum metal and in the preparation of platinum nanotubes. Precursor for FePt superlattice magnetic nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15170-57-7
Summenformel C10H14O4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 393.30
MDL-Nummer MFCD00000028
InChI-Schlüssel KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonym platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(II) 2, 4-pentanedionate
Schmelzpunkt 250°C to 252°C
Namenshinweis Pt 48.0% min.
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Very soluble in chloroform; insoluble in water
IUPAC-Name (Z)-4-Hydroxypent-3-en-2-on; Platin
Formelmasse 393.31