Learn More
Platin-(II)-acetylacetonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510688 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10561882 1 g Glasflasche -
10652043 5 g Glasflasche 5 Gramm
11974361 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561882 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369350010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15170-57-7
Summenformel C10H14O4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 393.30
MDL-Nummer MFCD00000028
InChI-Schlüssel KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonym platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
IUPAC-Name (Z)-4-Hydroxypent-3-en-2-on;Platin
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(II) acetylacetonate
Schmelzpunkt 250.0°C to 252.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Pt)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, diethyl ether;, soluble in acetone, toluene, diluted acids
Sublimationspunkt 170 °C
Formelmasse 393.31
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(II) acetylacetonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Platinum(II) acetylacetonate