Learn More
Platin(II)-bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10266490
Marke: Thermo Scientific Acros 195410010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(II) bromide
Schmelzpunkt 250°C
Namenshinweis 98%
CAS 13455-12-4
Farbe Braun bis khaki
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Summenformel Br2Pt
Strukturformel PtBr2
MDL-Nummer MFCD00011180
Synonym platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum bromide, ptbr2
InChI-Schlüssel KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Br-].[Br-].[Pt++]
IUPAC-Name Dibromoplatin
Molekulargewicht (g/mol) 354.89
PubChem CID 83486
Formelmasse 354.9
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 6.65
Dichte 6.6500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(II) bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.