Learn More
Platin(IV)-Bromid, 99.9 % (Metallbasis), min. 54.5 % Pt., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306558
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11306558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012172.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13455-12-4 | Br2Pt | 354.89 g/mol
Platinum(II) bromide used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-12-4
Summenformel Br2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 354.89
MDL-Nummer MFCD00011180
InChI-Schlüssel KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Synonym platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum bromide, ptbr2
PubChem CID 83486
IUPAC-Name Dibromoplatin
SMILES [Br-].[Br-].[Pt++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(II) bromide
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 354.91
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 54.5% min.