Description
Includes
2 x 12,5 ml Platinum II PCR Master Mix (2X), 12,5 ml Platinum GC-Enhancer; 2 x 12,5 ml Wasser, nukleasefrei
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), erhältlich in farbloser und grüner Ausführung, bietet Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase, vorgemischt mit Platinum II PCR-Puffer und dNTPs für eine bequeme PCR-Vorbereitung. Platin II Taq Die Hot-Start-DNA-Polymerase wurde für universelles Primer-Annealing und schnelle, einfache PCR entwickelt und zeichnet sich durch ihre einzigartige Kombination aus innovativem Puffer und leistungsstarken, speziell entwickelten Komponenten aus. Taq DNA-Polymerase und führende Hot-Start-Technologie. Diese Mastermischung wird mit dem optionalen Platinum GC Enhancer für eine spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeuten an GC-reichen Zielsequenzen geliefert.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix enthält außerdem zwei Tracking-Farbstoffe für das direkte Auftragen von PCR-Produkten auf Gele.
Merkmale
- Ein innovativer Puffer ermöglicht eine universelle Annealing-Temperatur durch Isostabilisierung von Primer-Template-Duplexstrukturen.
- Konstruiert Taq Die DNA-Polymerase verleiht schnelle Zyklen und Resistenz gegenüber gängigen Inhibitoren.
- Die Hot-Start-Technologie ermöglicht überlegene Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute und erlaubt die Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur.
- Grüner PCR-Puffer reduziert Pipettierfehler bei direkter Gelbeladung.
Anwendungen
- Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen und Plasmid-Vorlagen
- Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Zielsequenzen
- RT-PCR
- Genotypisierung
- PCR mit hohem Durchsatz
Platin II Taq Die Hot-Start-DNA-Polymerase ist eine gentechnisch veränderte Taq DNA-Polymerase, die eine erhöhte Resistenz gegenüber Reaktionsinhibitoren aufweist, die aus dem Probenmaterial oder den DNA-Reinigungsschritten stammen. Die Polymerase weist eine höhere DNA-Syntheserate auf und liefert PCR-Ergebnisse mehr als doppelt so schnell wie andere. Taq DNA-Polymerasen. Proprietäres PlatinTaq Antikörper blockieren die Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und dissoziieren nach dem anfänglichen Denaturierungsschritt bei 94 °C. Dieser automatische Hot-Start bietet eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute und ermöglicht gleichzeitig einen Reaktionsansatz bei Raumtemperatur.
Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung des Platinum II PCR-Puffers beträgt die Annealing-Temperatur für die °meisten Primerpaare, die nach den allgemeinen Designregeln entworfen wurden, 60 °C. Isostabilisierende Moleküle im Puffer erhöhen die Duplexstabilität –der Primer-Template während des Annealing-Schritts und tragen zu einer verbesserten Spezifität bei, ohne dass die Annealing-Temperatur für jedes Primerpaar optimiert werden muss. Mit dem Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) können verschiedene PCR-Assays unter Verwendung desselben Protokolls mit universeller Primer-Annealing-Temperatur und dem Extensions-Schritt, der für das längste zu amplifizierende Fragment ausgewählt wurde, zusammen durchgeführt werden.
Anmerkungen
- Für Anwendungen, die eine PCR-Produktanalyse mittels Absorptions- oder Fluoreszenzanregung erfordern, wird das farblose Format empfohlen.
Specifications
Specifications
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | •Platinum II PCR Master Mix (2X), 2 x 12,5 ml • Platin-GC-Enhancer, 12,5 ml • Nukleasefreies Wasser, 2 x 12,5 ml. Bei -20 °C °in einem Gefrierschrank ohne Abtauautomatik lagern. |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| Polymerase | Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
| Produkttyp | Hot Start PCR Master Mix |
| Menge | 1000 Reaktionen |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißstart-PCR |
| Show More |
Nur für Forschungszwecke.