Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start PCR Mastermixe (2X)
Artikelnummer. 15815066 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
1000 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
50 reactions
Farbe:
Colorless
Green
Grün
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Farbe Packungsgröße
15815066 50 Reaktionen Green 50 Reaktionen
15929082 20 Reaktionen Grün 1 Stück
15933592 200 Reaktionen Green 1 Stück
15939082 1000 Reaktionen Green 1 Stück
15889844 50 reactions Colorless 50 Reaktionen
15809854 1000 Reaktionen Colorless 1000 Reaktionen
15899844 200 Reaktionen Colorless 200 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15815066 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 14001012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00 €
    90.65 € / 50 Reaktionen
    Sparen 3.35 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) bietet Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase, vorgemischt mit Platinum II PCR-Puffer und dNTPs für eine bequeme PCR-Vorbereitung.
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), erhältlich in farbloser und grüner Ausführung, bietet Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase, vorgemischt mit Platinum II PCR-Puffer und dNTPs für eine bequeme PCR-Vorbereitung. Platin II Taq Die Hot-Start-DNA-Polymerase wurde für universelles Primer-Annealing und schnelle, einfache PCR entwickelt und zeichnet sich durch ihre einzigartige Kombination aus innovativem Puffer und leistungsstarken, speziell entwickelten Komponenten aus. Taq DNA-Polymerase und führende Hot-Start-Technologie. Diese Mastermischung wird mit dem optionalen Platinum GC Enhancer für eine spezifische Amplifikation und verbesserte Ausbeuten an GC-reichen Zielsequenzen geliefert.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix enthält außerdem zwei Tracking-Farbstoffe für das direkte Auftragen von PCR-Produkten auf Gele.
Merkmale
  • Ein innovativer Puffer ermöglicht eine universelle Annealing-Temperatur durch Isostabilisierung von Primer-Template-Duplexstrukturen.
  • Konstruiert Taq Die DNA-Polymerase verleiht schnelle Zyklen und Resistenz gegenüber gängigen Inhibitoren.
  • Die Hot-Start-Technologie ermöglicht überlegene Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute und erlaubt die Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur.
  • Grüner PCR-Puffer reduziert Pipettierfehler bei direkter Gelbeladung.
Anwendungen
  • Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen und Plasmid-Vorlagen
  • Amplifikation und verbesserte Ausbeute von GC-reichen Zielsequenzen
  • RT-PCR
  • Genotypisierung
  • PCR mit hohem Durchsatz
Platin II Taq Die Hot-Start-DNA-Polymerase ist eine gentechnisch veränderte Taq DNA-Polymerase, die eine erhöhte Resistenz gegenüber Reaktionsinhibitoren aufweist, die aus dem Probenmaterial oder den DNA-Reinigungsschritten stammen. Die Polymerase weist eine höhere DNA-Syntheserate auf und liefert PCR-Ergebnisse mehr als doppelt so schnell wie andere. Taq DNA-Polymerasen. Proprietäres PlatinTaq Antikörper blockieren die Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und dissoziieren nach dem anfänglichen Denaturierungsschritt bei 94 °C. Dieser automatische Hot-Start bietet eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute und ermöglicht gleichzeitig einen Reaktionsansatz bei Raumtemperatur.
Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung des Platinum II PCR-Puffers beträgt die Annealing-Temperatur für die °meisten Primerpaare, die nach den allgemeinen Designregeln entworfen wurden, 60 °C. Isostabilisierende Moleküle im Puffer erhöhen die Duplexstabilität –der Primer-Template während des Annealing-Schritts und tragen zu einer verbesserten Spezifität bei, ohne dass die Annealing-Temperatur für jedes Primerpaar optimiert werden muss. Mit dem Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) können verschiedene PCR-Assays unter Verwendung desselben Protokolls mit universeller Primer-Annealing-Temperatur und dem Extensions-Schritt, der für das längste zu amplifizierende Fragment ausgewählt wurde, zusammen durchgeführt werden.
Anmerkungen
  • Für Anwendungen, die eine PCR-Produktanalyse mittels Absorptions- oder Fluoreszenzanregung erfordern, wird das farblose Format empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung •Platinum II Green PCR Master Mix (2X), 1,25 ml
• Platin-GC-Enhancer, 1,25 ml
• Nukleasefreies Wasser, 1,25 ml. Bei
-20 °C °in einem Gefrierschrank ohne Abtauautomatik lagern.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Platinum™ II Taq Hot-Start-DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Menge 50 Reaktionen
Versandbedingung Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Farbe Green
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke.