Learn More
Dostmann Electronic Platin-Immersionssonde
Artikelnummer. 10701654
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10701654
Marke: Dostmann Electronic 60001073
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
With a response time of 12 seconds and a temperature range of –200 to 500°, this platinum immersion probe is ideal for many research, scientific, and laboratory environments.
  • Temperature Probe Pt100 6000-1073
  • High-accuracy resistance probe, Pt100 1/10-DIN, Platinium-ceramic sensor IEC 751, 4-wire, cable 1000mm PVC
  • recommend for accurate measurings e.g. with certificate
  • Immersion probe, with handle, mineral-insulated, WS 1.4571, -200..+450°C, 150 x 3.0mm
Spezifikation
Reaktionszeit 12 s
Temperaturbereich (metrisch) –200 bis 500 ° °C
Länge (metrisch) 150 mm