Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394757
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11394757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041805.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 80:20 wt%
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.34g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD02091683
Reinheit (%) 99.9%