Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0,05 mm (0,002 in.) dick, 99,9 % (Metallbasis ohne Edelmetalle), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364757
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11364757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041803.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding precious metals) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium foil
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 90:10 wt%
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.67g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Edelmetalle)
MDL-Nummer MFCD02091683
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%