Learn More
Platin-Iridiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum Iridium foil |
| Menge | 25 x 25 mm |
| Summenformel | Pt:Ir; 80:20 wt% |
| MDL-Nummer | MFCD02091683 |
| Reinheit (%) | 99.9% |
| Verpackung | Rörchen |